Läs mer
N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10107053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10107053 1 g Glass bottle 1g
10014923 5 g Glass bottle 5g
10433945 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10107053 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384760010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98303-20-9
Molekylformel C11H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 229.28
MDL-nummer MFCD01862877
InChI-nyckel JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
IUPAC-namn 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 132°C to 134°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.28
Procent renhet 97+%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.