Läs mer
N-Boc-2-propargyl-L-glycine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468647
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468647 250 mg 250mg
15458647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52128.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
N-Boc-2-propargyl-L-glycine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63039-48-5
Molekylformel C10H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 213.233
MDL-nummer MFCD01320855
InChI-nyckel AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
PubChem CID 2734488
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-2-propargyl-L-glycine
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 213.23
Procent renhet 95%