Läs mer
N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, 97%
Produktkod. 15409778
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409778 1 g 1g
15419778 5 g 5g
15429778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63205.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58438-04-3 | C18H21NO4 | 315.369 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58438-04-3
Molekylformel C18H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 315.369
MDL-nummer MFCD00079671
InChI-nyckel URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-2-nal-oh, boc-l-2-naphthylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-2-naphthyl-l-alanine, boc-l-3-2-naphthyl-alanine, s-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-n-boc-2-naphthylalanine, boc-2-l-naphthylalanine, n-boc-3-2-naphthyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid
PubChem CID 7020908
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-naftalen-2-ylpropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Smältpunkt ∼95°C
Färg Vitt
Beilstein 4326467
Kvantitet 1 g
Formel vikt 315.37
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.