Läs mer
N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429488
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429488 5 g 5g
15439488 250 mg 250mg
15419488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63037.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71239-85-5 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71239-85-5
Molekylformel C13H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 266.297
MDL-nummer MFCD00191190
InChI-nyckel KMODKKCXWFNEIK-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-l-2-pyridylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-3-2-pyridyl-alanine, boc-ala 2-pyridyl-oh, boc-2-pal-oh, boc-3-2-pyridyl-ala-oh, boc-2'-pyridyl-l-ala, n-boc-3-2-pyridyl-l-alanine, boc-l-2-pyridylala
PubChem CID 2734482
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-3-pyridin-2-ylpropansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
Beilstein 6416850
Kvantitet 5 g
Formel vikt 266.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.