Läs mer
N-Boc-3-(4-bifenylyl)-D-alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440219
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440219 5 g 5g
15450219 250 mg 250mg
15430219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63494.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 128779-47-5 | Molekylformel: C20H23NO4 | Molekylvikt: 341,41 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128779-47-5
Molekylformel C20H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 341.41
MDL-nummer MFCD00191185
InChI-nyckel NBVVKAUSAGHTSU-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-4,4'-biphenylalanine, boc-d-4,4-biphenylalanine, boc-3-4-biphenylyl-d-alanine, r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-bip-oh, boc-d-4-phenylphenylalanine, boc-4-biphenyl-d-ala, boc-4-phenyl-d-phe-oh, boc-d-bph-oh, boc-d-bip 4,4'-oh
PubChem CID 7019133
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine
IUPAC-namn 3-{[1,1'-bifenyl]-4-yl}-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}propansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 341.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.