Läs mer
N-BOC-3-(4-cyanofenyl)oxaziridin, 98+%
Produktkod. 10777982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10777982 500 mg Glasflaska 500mg
10699253 2 g Glasflaska 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777982 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297095000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 150884-56-3 | C13H14N2O3 | 246,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150884-56-3
Molekylformel C13H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.27
MDL-nummer MFCD00800493
InChI-nyckel ACXPNVRTMHEHMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, tert-butyl 3-4-cyanophenyl-1,2-oxaziridine-2-carboxylate, tert-butyl 3-4-cyanophenyl oxaziridine-2-carboxylate, 2-oxaziridinecarboxylicacid, 3-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r,3s-rel-9ci, acmc-20n62r, n-boc-3-4-cyanophenyl oxaziridine, 98+%, 2-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl oxaziridine, n-tert-butoxycarbonyl-3-4-cyanophenyl-oxaziridine, 3-4-cyano-phenyl-oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-4-cyano-phenyl oxaziridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2725038
IUPAC-namn tert-butyl 3-(4-cyanofenyl)oxaziridin-2-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(O1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 57,0 °C till 63,0 °C
Färg Beige till Vit
Elementaranalys 98,0 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i eter, metylenklorid, kloroform, etc
Formel vikt 246.27
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.