Läs mer
N-Boc-3,4-diklor-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438547 1 g 1g
15458547 250 mg 250mg
15448547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52053.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 80741-39-5 | Molekylformel: C14H16Cl2NO4 | Molekylvikt: 333,19 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80741-39-5
Molekylformel C14H16Cl2NO4
Molekylvikt (g/mol) 333.19
MDL-nummer MFCD00273436
InChI-nyckel UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Synonym boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
PubChem CID 2734501
IUPAC-namn (2S)-3-(3,4-diklorfenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Beilstein 6426101
Formel vikt 334.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.