Läs mer
N-Boc-3-bromo-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15488507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488507 1 g 1g
15408517 250 mg 250mg
15498507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52024.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82278-73-7 | C14H18BrNO4 | 344.205 g/mol
N-Boc-3-bromo-L-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-3-bromo-L-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82278-73-7
Molekylformel C14H18BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 344.205
MDL-nummer MFCD01317710
InChI-nyckel FBUDYESOPLBQIR-NSHDSACASA-N
Synonym s-n-boc-3-bromophenylalanine, boc-l-3-bromophenylalanine, boc-3-bromo-l-phenylalanine, boc-phe 3-br-oh, boc-l-3-br-phe-oh, boc-l-3-bromophe, n-boc-3-bromo-l-phenylalanine, s-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonylamino-3-3-bromophenyl propanoic acid
PubChem CID 2734476
IUPAC-namn (2S)-3-(3-bromfenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 344.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.