Läs mer
N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine, 98%
Produktkod. 15451488
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451488 1 g 1g
15471488 250 mg 250mg
15461488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55282.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37736-82-6 | C14H25NO4 | 271.357 g/mol
Det är en agrokemisk, organisk och farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en agrokemisk, organisk och
farmaceutisk intermediär.
Anmärkningar
Förvaring: Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, mörk och välventilerad plats och borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37736-82-6
Molekylformel C14H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 271.357
MDL-nummer MFCD00211335
InChI-nyckel MSZQAQJBXGTSHP-NSHDSACASA-N
Synonym boc-cha-oh, boc-cha-oh hydrate, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-beta-cyclohexyl-ala-oh, boc-l-cyclohexylalanine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid, n-boc-b-cyclohexylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, boc-cyclohexyl-ala-oh, boc-3-cyclohexyl-l-alanine
PubChem CID 10588189
IUPAC-namn (2S)-3-cyklohexyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCCCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine
Kvantitet 1 g
Beilstein 3060603
Formel vikt 271.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.