missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanine, 97%

Produktkod. 15439137
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439137 5 g 5g
15449137 250 mg 250mg
15429137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15439137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52412.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 851653-36-6 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 851653-36-6
Molekylformel C10H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD04972270
InChI-nyckel VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, nalpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino alanine, n?-boc-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy c, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, n-alpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid
PubChem CID 13850981
IUPAC-namn 3-(dimetylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.28
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.