Läs mer
N-Boc-3-dimetylamino-L-alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499567 1 g 1g
15409577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52810.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94778-71-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
N-Boc-3-dimetylamino-L-alanin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-3-dimetylamino-L-alanin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94778-71-9
Molekylformel C10H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD02682423
InChI-nyckel VCDQZVYJKDSORW-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-aza-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino-l-alanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, boc-, ?-n,n-dimethylamino-l-ala, boc-beta-n,n-dimethylamino-l-ala, na-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-alpha-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, l-alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid
PubChem CID 17998956
IUPAC-namn (2S)-3-(dimetylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-dimethylamino-L-alanine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.