Läs mer
N-Boc-3-ethyl L-Norvaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-3-ethyl-L-norvaline |
| CAS | 35264-04-1 |
| Molekylformel | C12 H23 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4/c1-6-8(7-2)9(10(14)15)13-11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(CC)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-ethyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vikt | 245.1627 |