Läs mer
N-Boc-3-fluoro-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498477
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498477 5 g 5g
15408487 250 mg 250mg
15488477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51988.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114873-01-7 | C14H18FNO4 | 283.299 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114873-01-7
Molekylformel C14H18FNO4
Molekylvikt (g/mol) 283.299
MDL-nummer MFCD00672522
InChI-nyckel FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
IUPAC-namn (2S)-3-(3-fluorfenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
Smältpunkt 75°C to 80°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 5347375
Optisk rotation +6.5° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 283.3
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.