Läs mer
N-Boc-3-hydroxy-L-valin, TRC
Produktkod. 30337612
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30337612 100 mg
1 options
Produktkod. 30337612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB619270100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-hydroxy-L-valine
CAS 102507-13-1
Molekylformel C10H19NO5
Kvantitet 100 mg
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-methyl-L-threonine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-hydroxy-L-valine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-6(7(12)13)10(4,5)15/h6,15H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)O
IUPAC-namn (2S)-3-hydroxy-3-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 233.26
Formel vikt 233.1263