Läs mer
N-Boc-3-jod-L-alanin metylester, 98 %
Produktkod. 15438198
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438198 250 mg 250mg
15418198 1 g 1g
15428198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61638.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329,13 g/mol
N-Boc-3-jod-L-alaninmetylester är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-3-jod-L-alanin metylester är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i
vatten och 1% ättiksyra.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93267-04-0
Molekylformel C9H16INO4
Molekylvikt (g/mol) 329.13
MDL-nummer MFCD00216579
InChI-nyckel UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Synonym boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
PubChem CID 10903591
LEDER COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Smältpunkt 50 °C till 52 °C
Färg Vitt
Beilstein 4422011
Löslighetsinformation Löslig i vatten och 1% ättiksyra.
IUPAC-namn metyl (2R)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3-jodpropanoat
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 329.13
Känslighet Ljuskänslig
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.