missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Boc-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30336832
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30336832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30336832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6569205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid
CAS 534602-47-6
Molekylformel C12H21NO4
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Methyl-1,3-piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(carboxy)-3-methylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-6-12(4,8-13)9(14)15/h5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C)(C1)C(=O)O
IUPAC-namn 3-methyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 243.3
Formel vikt 243.1471
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.