Läs mer
N-Boc-3-nitro-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488557
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488557 5 g 5g
15498557 250 mg 250mg
15478557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52058.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131980-29-5 | C14H18N2O6 | 310.306 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131980-29-5
Molekylformel C14H18N2O6
Molekylvikt (g/mol) 310.306
MDL-nummer MFCD01317033
InChI-nyckel OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
Synonym boc-3-nitro-l-phenylalanine, boc-l-3-nitrophenylalanine, boc-phe 3-no2-oh, s-n-boc-3-nitrophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-3-nitrophe, boc-l-3-no2-phe-oh, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761816
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 310.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.