Läs mer
N-BOC-3-piperidone, 97 %
Produktkod. 10294534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294534 25 g Glasflaska 25g
10153344 5 g Glasflaska 5g
10113064 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10294534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
CAS: 98977-36-7 | C10H17NO3 | 199,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98977-36-7
Molekylformel C10H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD01631193
InChI-nyckel RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-piperidone, 1-boc-3-piperidinone, n-boc-3-piperidone, 1-n-boc-3-piperidone, n-boc-3-piperidinone, boc-3-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxopiperidine, n-boc protected, tert-butyl 3-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 2756825
IUPAC-namn tert-butyl-3-oxopiperidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-3-piperidone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37 °C till 39 °C
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 199.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-3-piperidone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.