Läs mer
N-Boc-4,4-difluoro-L-prolin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11406100
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406100 1 g 1g
15433597 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406100 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27052.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 203866-15-3
Molekylformel C10H15F2NO4
Molekylvikt (g/mol) 251.23
MDL-nummer MFCD03094917
InChI-nyckel WTMZYKCXBXPVPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline
PubChem CID 22977458
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)CC1C(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material N-Boc-4,4-difluoro-L-proline
Smältpunkt 120°C to 124°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1-[(tert-butoxi)karbonyl]-4,4-difluorpyrrolidin-2-karboxylsyra
Formel vikt 251.24
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.