Läs mer
N-Boc-4-aminofenetylamin, TRC
Produktkod. 30324772
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30324772 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30324772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6129552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-aminophenethylamine
CAS 94838-59-2
Molekylformel C13H20N2O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Carbamic acid, [2-(4-aminophenyl)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), N-tert-Butoxycarbonyl-2-(4-aminophenyl)ethylamine, N-tert-Butoxycarbonyl-4-aminophenethylamine, [2-(4-Aminophenyl)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (2-(4-Aminophenyl)ethyl)carbamate, tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-8-10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(N)cc1
IUPAC-namn tert-butyl N-[2-(4-aminofenyl)etyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Formel vikt 236.1525