Läs mer
N-Boc-4-bromo-L-fenylalanin, 98 %
Produktkod. 15498427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498427 1 g 1g
15408437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51969.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 62129-39-9 | C14H17BrNO4 | 343,20 g/mol
N-Boc-4-bromo-L-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-4-bromo-L-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62129-39-9
Molekylformel C14H17BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 343.20
MDL-nummer MFCD00237571
InChI-nyckel ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-M
Synonym s-n-boc-4-bromophenylalanine, boc-l-4-bromophenylalanine, boc-phe 4-br-oh, boc-4-bromo-l-phenylalanine, boc-l-4-bromophe, boc-p-bromo-phe-oh, boc-4'-bromo-l-phe, n-boc-4-bromo-l-phenylalanine, s-3-4-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-4-bromophenylalnine
PubChem CID 2734477
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine
Smältpunkt 118 °C till 120 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn (2S)-3-(4-bromfenyl)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}propanoat
Formel vikt 344.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.