Läs mer
N-Boc-4-bromoanilin, 97 %
Produktkod. 15491398
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491398 5 g 5g
15481398 1 g 1g
15401408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55226.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131818-17-2 | C11H14BrNO2 | 272,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131818-17-2
Molekylformel C11H14BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 272.14
MDL-nummer MFCD01006612
InChI-nyckel VLGPDTPSKUUHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-bromophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromophenylcarbamate, n-boc-4-bromoaniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-bromoaniline, metronidazolebenzoate, n-boc 4-bromoaniline, 4-bromo-n-boc aniline, acmc-1c4z5, t-butyl 4-bromophenylcarbamate
PubChem CID 2773608
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-bromfenyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-bromoaniline
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Färg Brun till vit
Kvantitet 5 g
Formel vikt 272.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.