Läs mer
N-Boc-4-chloro-L-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447798
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447798 1 g 1g
15457798 5 g 5g
15467798 25 g 25g
3 options
Produktkod. 15447798
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61283.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68090-88-0
Molekylformel C14H17ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 298.74
MDL-nummer MFCD00057808
InChI-nyckel BETBOAZCLSJOBQ-NSHDSACASA-M
Synonym boc-phe 4-cl-oh, boc-l-4-chlorophenylalanine, boc-4-chloro-l-phenylalanine, boc-l-4-chlorophe, boc-l-phe 4-cl-oh, n-boc-4-chloro-l-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-l-phenylalanine, s-n-boc-4-chlorophenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, boc-p-chloro-phe-oh
PubChem CID 2734499
IUPAC-namn (2S)-3-(4-chlorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-chloro-L-phenylalanine
Smältpunkt ∼110°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4261946
Formel vikt 299.75
Procent renhet 95%