Läs mer
N-BOC-4-kloranilin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10113444 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10113444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425890250
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-4-Chloroaniline
Smältpunkt 102°C to 106°C
CAS 18437-66-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
NMR Consistent with structure
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C11H14ClNO2
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4NHCOOC(CH3)3
MDL-nummer MFCD00816772
Synonym tert-butyl 4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl 4-chlorophenylcarbamate, 4-chloro-n-boc aniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloroaniline, tert-butyl4-chlorophenylcarbamate, n-boc-4-chloroaniline, 4-chloro-n-boc-aniline, maybridge1_008229
InChI-nyckel VFEHOBXXLPHSOI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-klorfenyl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 227.688
Kvantitet 25 g
PubChem CID 546372
Formel vikt 227.69
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.