Läs mer
N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, 98%
Produktkod. 15499388
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499388 1 g 1g
15419398 250 mg 250mg
15409398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62947.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146727-62-0 | C15H17N2O4 | 289.31 g/mol
N-Boc-4-cyano-D-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Boc-4-cyano-D-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146727-62-0
Molekylformel C15H17N2O4
Molekylvikt (g/mol) 289.31
MDL-nummer MFCD00672527
InChI-nyckel RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-M
Synonym boc-d-phe 4-cn-oh, r-n-boc-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-d-phenylalanine, boc-d-4-cyanophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-cyano-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-d-4-cyanophe, boc-4-cyano-d-phe-oh, boc-d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 2734494
IUPAC-namn (2R)-3-(4-cyanofenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(C=C1)C#N)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 9339089
Formel vikt 290.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.