Läs mer
N-Boc-4-cyano-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458618 1 g 1g
15468618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62023.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131724-45-3 | C15H18N2O4 | 290.319 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131724-45-3
Molekylformel C15H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 290.319
MDL-nummer MFCD00672526
InChI-nyckel RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-phe 4-cn-oh, boc-l-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-4-cyanophenylalanine, n-boc-4-cyanophenylalanine, s-n-boc-4-cyanophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2s-3-4-cyanophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-l-4-cn-phe-oh
PubChem CID 7020841
IUPAC-namn (2S)-3-(4-cyanofenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C#N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine
Smältpunkt 156°C to 160°C
Färg Vitt
UN-nummer UN3439
Beilstein 7715793
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.31
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.