Läs mer
N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15420289
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420289 5 g 5g
15410289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63543.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114346-31-5 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114346-31-5
Molekylformel C29H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 502.567
MDL-nummer MFCD00151889
InChI-nyckel ZKSJJSOHPQQZHC-VWLOTQADSA-N
Synonym boc-4-fmoc-amino-l-phenylalanine, boc-p-amino-phe fmoc-oh, boc-l-4-fmoc aminophenylalanine, boc-phe 4-nhfmoc-oh, boc-l-4-aminophenylalanine fmoc, s-3-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-boc-4-fmoc-amino-phenylalanine, boc-d-4-fmoc aminophenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-l-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-phenylalanine
PubChem CID 2755959
IUPAC-namn (2S)-3-[4-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)fenyl]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 502.56
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.