Läs mer
N-Boc-4-Hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 30333091
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30333091 25 g
1 options
Produktkod. 30333091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65666025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-Hydroxypiperidine
CAS 109384-19-2
Molekylformel C10H19NO3
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidin-4-ol, 1-Boc-4-Hydroxypiperidine, 1-Boc-piperidin-4-ol, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinol, 1-tert-Butyloxycarbonyl-4-Hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 4-Hydroxy-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-N-Boc-piperidine, 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ol, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-piperidinol, N-Boc-4-hydroxy-1-piperidine, N-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1
IUPAC-namn tert-butyl 4-hydroxypiperidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 201.26
Formel vikt 201.1365