Läs mer
N-Boc-4-Hydroxypiperidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-4-Hydroxypiperidine |
| CAS | 109384-19-2 |
| Molekylformel | C10H19NO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidin-4-ol, 1-Boc-4-Hydroxypiperidine, 1-Boc-piperidin-4-ol, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinol, 1-tert-Butyloxycarbonyl-4-Hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, 4-Hydroxy-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, 4-Hydroxy-N-Boc-piperidine, 4-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ol, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-Hydroxypiperidine, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-4-piperidinol, N-Boc-4-hydroxy-1-piperidine, N-Boc-4-piperidinol, tert-Butyl 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-8(12)5-7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)CC1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-hydroxypiperidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vikt | 201.1365 |