Läs mer
N-Boc-4-metoxi-D-fenylalanin, 95 %
Produktkod. 15468607
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15468607 5 g 5g
15478607 250 mg 250mg
15458607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52082.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2738.70 SEK
    2207.65 SEK / 5g
    Save 531.05 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68856-96-2 | C15H21NO5 | 295,335 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68856-96-2
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.335
InChI-nyckel SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh
PubChem CID 7017908
IUPAC-namn (2R)-3-(4-metoxifenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 295.33
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.