Läs mer
N-BOC-4-metylen-L-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15592293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15592293 1 g 1g
15451315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15592293 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449260010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84348-38-9 | C11H17NO4 | 227.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84348-38-9
Molekylformel C11H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 227.26
MDL-nummer MFCD01861787
InChI-nyckel ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
PubChem CID 21727417
IUPAC-namn (2S)-4-metyliden-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-4-methylene-L-proline
Smältpunkt 110.0°C to 115.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 227.26
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-4-methylene-L-proline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.