Läs mer
N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15468477
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468477 5 g 5g
15478477 250 mg 250mg
15458477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51986.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33305-77-0 | C14H18N2O6 | 310.306 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33305-77-0
Molekylformel C14H18N2O6
Molekylvikt (g/mol) 310.306
MDL-nummer MFCD00038128
InChI-nyckel XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
Synonym boc-4-nitro-l-phenylalanine, boc-phe 4-no2-oh, boc-l-4-nitrophenylalanine, boc-l-4-nitrophe, n-boc-4-nitro-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-4-no2-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid
PubChem CID 7021882
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Beilstein 2820671
Optisk rotation +8° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 310.31
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.