Läs mer
N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449348
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449348 250 mg 250mg
15439348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62896.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147923-08-8
Molekylformel C20H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 341.407
MDL-nummer MFCD00191184
InChI-nyckel NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-l-4,4'-biphenylalanine, boc-4-phenyl-phe-oh, boc-3-4-biphenylyl-l-alanine, boc-bip-oh, boc-4-phenyl-l-phenylalanine, s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-boc-l-biphenylalanine, boc-4-biphenyl-l-ala, boc-l-4,4'-biphenylphenylalanine, n-boc-4-phenyl-l-phenylalanine
PubChem CID 2761796
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine
Smältpunkt 103°C to 107°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +21° (c=2 in Methanol)
Formel vikt 341.4
Procent renhet 95%