Läs mer
N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine |
| CAS | 147923-08-8 |
| Molekylformel | C20H23NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Boc-4-phenyl-Phe-OH, (S)-alpha-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-Biphenyl]-4-propanoic Acid, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(biphenyl-4-yl)propanoic Acid, (S)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-(biphenyl-4-yl)propionic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-(4-phenylphenyl)alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-(S)-(4-biphenylyl)alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.4 |
| Formel vikt | 341.1627 |