Läs mer
N-Boc-5-oxo-D-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494918
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494918 1 g 1g
15414928 250 mg 250mg
15404928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58701.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 160347-90-0 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter och anestesimedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som farmaceutiska mellanprodukter och anestesimedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160347-90-0
Molekylformel C10H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 229.232
MDL-nummer MFCD08458561
InChI-nyckel MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-pyr-oh, r-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-d-pyroglutamic acid, 2r-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-d-pglu-oh, ambotzbaa5600, n-boc-5-oxo-d-proline
PubChem CID 18645552
IUPAC-namn (2R)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-5-oxo-D-proline
Smältpunkt 111°C to 116°C
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.23
Optisk rotation +35° (c=1 in Chloroform)
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.