Läs mer
N-Boc-5-oxo-L-proline, 97%
Produktkod. 15405078
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405078 250 mg 250mg
15485068 1 g 1g
15495068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15405078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58884.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 53100-44-0 | C10H15NO5 | 229.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53100-44-0
Molekylformel C10H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 229.23
MDL-nummer MFCD00672316
InChI-nyckel MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Synonym boc-pyr-oh, n-boc-l-pyroglutamic acid, s-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-l-pyroglutamic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, 1-tert-butoxycarbonyl-5-oxo-l-proline, bocpyr, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 104412
IUPAC-namn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-5-oxo-L-proline
Smältpunkt 118°C to 123°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Moisture sensitive
Optisk rotation −35° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 229.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.