missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-6-azido-L-norleucine Cyclohexylammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-6-azido-L-norleucine Cyclohexylammonium Salt |
| CAS | 2098497-30-2 |
| Molekylformel | C11H20N4O4 . C6H13N |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-6-Azido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic Acid Cyclohexylammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4O4.C6H13N/c1-11(2,3)19-10(18)14-8(9(16)17)6-4-5-7-13-15-12;7-6-4-2-1-3-5-6/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17);6H,1-5,7H2/t8-;/m0./s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN=[N+]=[N-])C(=O)O.NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | (2S)-6-azido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid;cyclohexanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.3 |
| Formel vikt | 371.2533 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?