Läs mer
N-Boc-6-bromohexylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-6-bromohexylamine |
| CAS | 142356-33-0 |
| Molekylformel | C11 H22 Br N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-(6-bromohexyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (6-bromohexyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (6-Bromohexyl)carbamic acid tert-butyl ester, 6-(Boc-amino)hexyl bromide, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-bromohexylamine, tert-Butyl (6-bromohexyl)carbamate, tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate, N-Boc-6-bromohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(6-bromohexyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.2 |
| Formel vikt | 279.0834 |