missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-6-hydroxyhexylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-6-hydroxyhexylamine |
| CAS | 75937-12-1 |
| Molekylformel | C11 H23 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.31 |
| Formel vikt | 217.1678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?