Läs mer
N-BOC-amino-(4-N-BOC-piperidinyl)karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10520542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. 10520542
Brand: Thermo Scientific Acros 360455000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-BOC-Amino-(4-N-BOC-piperidinyl)carboxylic acid
Namnnotering 95%
CAS 189321-65-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H27N2O6
MDL-nummer MFCD02683116
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl amino piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-4-boc-amino piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-amino-4-n-boc-piperidinyl carboxylic acid, 1-boc-4-n-boc-amino piperidine-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 4-n-boc-amino-4n-boc-piperidinyl-4-carboxylic acid, 1-boc-4-n-boc-amino piperidine-4 carboxylic acid, 1-n-boc-4-n-boc-amino piperidine-4-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonylamino piperidine-4-carboxylic acid
InChI-nyckel AFEAWYLBSVKOAY-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)C([O-])=O
IUPAC-namn 1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]piperidin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 343.40
PubChem CID 1268225
Formel vikt 344.4
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-BOC-Amino-(4-N-BOC-piperidinyl)carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.