missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Boc-aminomethylamidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-aminomethylamidine Hydrochloride |
| CAS | 691898-38-1 |
| Molekylformel | C7H16ClN3O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-(2-Amino-2-iminoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (2-Amino-2-iminoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N3O2.ClH/c1-7(2,3)12-6(11)10-4-5(8)9;/h4H2,1-3H3,(H3,8,9)(H,10,11);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCC(=N)N |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-amino-2-iminoethyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.67 |
| Formel vikt | 209.0931 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?