Läs mer
N-Boc-anilin, 97 %
Produktkod. 15421418
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421418 25 g 25g
15411418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55232.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1-3-3422
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD00043723
InChI-nyckel KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-aniline
Smältpunkt 133 °C till 137 °C
Färg Brun till vit
Linjär formel C6H5NHCO2C(CH3)3
Kvantitet 25 g
Synonym guanidine carbonate 2:1, guanidine, carbonate, carbonic acid; bis guanidine, unii-v3394x3g2w, dsstox_cid_9189, dsstox_rid_78702, dsstox_gsid_29189, diguanidine carbonate, bis guanidine ; soda, guanidine carbonate salt
IUPAC-namn kolsyra; guanidin
PubChem CID 11650
Formel vikt 193.25
Procent renhet 0.97
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.