Läs mer
N-Boc-beta-fenyl-D-fenylalanin, 98 %
Produktkod. 15493438
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493438 500 mg 500mg
15483438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56885.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 143060-31-5 | C20H23NO4 | 341,41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143060-31-5
Molekylformel C20H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 341.41
MDL-nummer MFCD00191187
InChI-nyckel TYJDOLCFYZSNQC-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-3,3-diphenylalanine, boc-d-ala 3,3-diphenyl-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, boc-3,3-diphenyl-d-alanine, r-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-phenyl-l-phenylalanine, n-boc-b-phenyl-d-phenylalanine
PubChem CID 7019136
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanine
Smältpunkt 157 °C
Kvantitet 500 mg
Optisk rotation −30 (c=1 i etanol)
IUPAC-namn 2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3,3-difenylpropansyra
Formel vikt 341.4
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.