Läs mer
N-Boc-cis-4-fluoro-L-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382219
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11382219 1 g 1g
15473637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11382219 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27225.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 203866-13-1
Molekylformel C10H16FNO4
Molekylvikt (g/mol) 233.239
MDL-nummer MFCD04973957
InChI-nyckel YGWZXQOYEBWUTH-BQBZGAKWSA-N
Synonym n-boc-cis-4-fluoro-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl-cis-4-fluoro-l-proline, boc-cis-4-fluoro-pro-oh, 2s,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-flp-oh, boc-cis-pro 4-f-oh, boc-cis-4-fluoro-l-proline, 2s,4s-1-boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 2756017
IUPAC-namn (2S,4S)-4-fluor-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)F
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.