Läs mer
N-Boc-cis-4-hydroxi-D-prolin metylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499658
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499658 5 g 5g
15428146 250 mg 250mg
15489658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63136.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114676-69-6 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114676-69-6
Molekylformel C11H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 245.275
MDL-nummer MFCD00797548
InChI-nyckel MZMNEDXVUJLQAF-HTQZYQBOSA-N
Synonym 2r,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl cis-1-boc-4-hydroxy-d-prolinate, n-boc-cis-4-hydroxy-d-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl 2r,4r-1-boc-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 2r,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine, o1-tert-butyl o2-methyl 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, pubchem14128, boc-cis-4-d-hyp-ome
PubChem CID 6951202
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2R,4R)-4-hydroxipyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyl ester
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 245.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.