Läs mer
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-prolin, 97 %
Produktkod. 11347449
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347449 5 g 5g
15433797 250 mg 250mg
11337449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27850.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87691-27-8
Molekylformel C10H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 231.25
MDL-nummer MFCD02094406
InChI-nyckel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 688614
IUPAC-namn (2S,4S)-4-hydroxi-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Smältpunkt ∽146 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 231.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.