Läs mer
N-Boc-D-alaninol, 98%, ee 98%
Produktkod. 11337519
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337519 25 g 25g
11317519 1 g 1g
11327519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27887.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106391-86-0 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106391-86-0
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00235912
InChI-nyckel PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-l-hydroxipropan-2-yl]karbamat
LEDER C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-alaninol
Smältpunkt 58°C to 62°C
Anteckningar om analysprocent ee 98 %
Kvantitet 25 g
Formel vikt 175.23
Optisk rotation +11° (c=1 in Chloroform)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.