Läs mer
N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, 99%
Produktkod. 11466300
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466300 5 g 5g
15433627 250 mg 250mg
11456300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27163.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102089-74-7 | C13H19NO3 | 237.299 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102089-74-7
Molekylformel C13H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 237.299
MDL-nummer MFCD00274205
InChI-nyckel IBDIOGYTZBKRGI-NSHDSACASA-N
Synonym boc-d-phenylglycinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-2-phenylglycinol, --n-boc-d-alpha-phenylglycinol, r-tert-butyl 2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, n-boc-d-2-phenylglycinol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-phenylethanol, tert-butyl 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, carbamic acid, 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r---2-boc-amino-2-phenylethanol
PubChem CID 7016461
IUPAC-namn tert-butyl N-[(IR)-2-hydroxi-l-fenyletyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-alpha-phenylglycinol
Smältpunkt 137°C to 141°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.3
Optisk rotation −40° (c=1 in Chloroform)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.