Läs mer
(-)-N-Boc-D-Alpha-phenylglycinol, TRC
Produktkod. 30342002
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30342002 250 mg
1 options
Produktkod. 30342002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB689770250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-N-Boc-D-alpha-phenylglycinol
CAS 102089-74-7
Molekylformel C13H19NO3
Kvantitet 250 mg
Synonym (R)-(-)-N-BOC-2-Phenylglycinol, N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
InChI formel InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)c1ccccc1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(1R)-2-hydroxy-1-phenylethyl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 237.29
Formel vikt 237.1365