Läs mer
N-Boc-D-aspartic acid 1-benzyl ester, 98%
Produktkod. 15418758
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418758 5 g 5g
15428758 250 mg 250mg
15408758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92828-64-3 | C16H21NO6 | 323.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92828-64-3
Molekylformel C16H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.35
MDL-nummer MFCD00038264
InChI-nyckel LDRWTKQWSXGSTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-asp-obzl, r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1-phenylmethyl ester, boc-d-aspartic acid a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid-1-benzyl ester, boc-d-aspartic acid, a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid benzylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-aspartic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 11759109
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-aspartic acid 1-benzyl ester
Färg Vitt
IUPAC-namn (3R)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 323.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.